MABE1017
Anti-OASIS/CREB3L1 Antibody, clone 44C7
clone 44C7, from mouse
Synonim(y):
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, Old astrocyte specifically-induced substance, OASIS, Processed cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, OASIS
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
44C7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Creb3L1(26427)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a higher OASIS expression level in Hrd1-/- than in wild-type MEFs. A more elevated OASIS level was also detected in osteoblasts differentiated from Hrd1-/- than from wild-type MEFs following bone morphogenetic protein 2 (BMP2) treatment (Kondo, S., et al. (2012). Cell Death Differ. 19(12):1939-1949).
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected OASIS/CREB3L1 in 10 µg of MC3T3-E1 mouse osteoblastic cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1