Kluczowe dokumenty
M1800000
Methyltestosterone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
17α-Methyltestosterone, 17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, Mesterone, Methyltestosterone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
methyltestosterone
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
162-168 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Klucz InChI
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
informacje o genach
human ... AR(367)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)