MABD167
Anti-GATA1 Antibody, clone 4F5
ascites fluid, clone 4F5, from mouse
Synonim(y):
Erythroid transcription factor, Eryf1, GATA-binding factor 1, GATA-1, GF-1, NF-E1 DNA-binding protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GATA1(2623)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected GATA1 in pancreatic cancer tissue.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GATA1 in K562 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
K562 cell lysate