MABD106
Anti-OTX2 Antibody, clone 8D8.2
clone 8D8.2, from mouse
Synonim(y):
Homeobox protein OTX2, Orthodenticle homolog 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8D8.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OTX2(5015)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Transcription Factors
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected OTX2 in 10 µg of human retinoblastoma Y79 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1