MABC576
Anti-HOIL-1 Antibody, clone 2E2
clone 2E2, from mouse
Synonim(y):
RanBP-type and C3HC4-type zinc finger-containing protein 1, HBV-associated factor 4, Heme-oxidized IRP2 ubiquitin ligase 1, HOIL-1, Hepatitis B virus X-associated protein 4, RING finger protein 54, Ubiquitin-conjugating enzyme 7-interacting protein 3, HO
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBCK1(10616)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HOIL-1 in mouse liver extracts (Tokunaga, F., et al (2009). Nat. Cell Biol. 11(2):123-132).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HOIL-1 in MEFs (Takiuchi, T., et al (2014). Genes Cells. 19(3):254-272).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HOIL-1 in HeLa cells with or without Sendai virus (SeV) infection (Inn, K.S., et al. (2011). Mol Cell. 41(3):354-365).
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected HOIL-1 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1