Kluczowe dokumenty
MABC1606
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Caspase-8, klon 3B10
clone 3B10, from rat
Synonim(y):
EC: 3.4.22.61, CASP-8, MCH5, FLICE, MACH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Casp8(12370)
Opis ogólny
Caspase-8 (UniProt: O89110; znana również jako EC: 3.4.22.61, CASP-8, CASP8, MCH5, FLICE, MACH) jest kodowana przez gen Casp8 (Gene ID: 12370) u myszy. Caspase-8 jest proteazą cysteinową, która odgrywa główną rolę w zewnątrzpochodnym szlaku sygnalizacji apoptotycznej poprzez receptory śmierci. W swojej nieaktywnej formie wiąże się z FADD poprzez interakcje między ich motywami DED, a w kompleksie FAS-FADD-Kaspaza 8 kaspaza 8 ulega samozniszczeniu, aby przekształcić się w formę aktywną. Aktywowana kaspaza 8 jest następnie uwalniana do cytozolu i rozszczepia kolejne kaspazy efektorowe 3, 4, 6, 7, 9 i 10. Kaspaza 8 ulega ekspresji w wielu różnych tkankach, a jej najwyższą ekspresję odnotowano w śledzionie, grasicy, płucach, wątrobie i nerkach. Niski poziom ekspresji obserwuje się w sercu, mózgu, jądrach i mięśniach szkieletowych. Kaspaza 8 jest produkowana z propetydów (aa 1-218 i 377-387), które są rozszczepiane pod wpływem odpowiednich sygnałów w celu wytworzenia podjednostki p20 (aa 219-376) i p10 (aa 388-480). Aktywna kaspaza 8 jest heterotetramerem, który składa się z dwóch podjednostek p20 i dwóch podjednostek p10.
Specyficzność
To szczurze przeciwciało monoklonalne wykrywa kaspazę 8 u myszy. Celuje w epitop w obrębie podjednostki p20.
Immunogen
Rekombinowana podjednostka p20 mysiej kaspazy-8.
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykrył kaspazę-8 w milionie mysich fibroblastów embrionalnych (MEF-1).
Anti-Caspase-8, klon 3B10, nr kat. MABC1606, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa kaspazę-8 i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse embryonic fibroblast (MEF-1) cell lysates.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Caspase-8 in mouse embryonic fibroblast (MEF-1) cell lysates.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~55 kDa; obliczono 55,36 kDa. Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS z 0,02% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wanyuan Chen et al.
Oncology reports, 41(1), 67-76 (2018-10-27)
Pancreatic cancer (PC) is a lethal solid malignancy with resistance to traditional chemotherapy. Recently, considerable studies have demonstrated the ubiquitous antitumor properties of gene therapy mediated by the oncolytic vaccinia virus. The second mitochondrial‑derived activator of caspase (Smac) has been