NA03
Anti-PCNA (Ab-1) Mouse mAb (PC10)
liquid, clone PC10, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PC10, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
rat, yeast, mouse, human, zebrafish
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCNA(5111)
zebrafish ... Pcna(30678)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (not recommended with unconjugated antibody, see comments)
Paraffin Sections (2.5 µg/ml, no pre-treatment required, see comments)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Komentarz do analizy
HeLa cells, HL-60 cells, tonsil tissue, or normal colon tissue
Inne uwagi
Suzuka, I., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86 3189.
Bravo, R., et al. 1987. Nature (London)326, 515.
Bravo, R. and MacDonald-Bravo, H. 1987. J. Cell. Biol.105, 1549.
Miyachi, K., et al. 1987. J. Immunol.121, 2228.