MAB424R
Anti-PCNA Antibody, clone PC10
clone PC10, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Proliferating Cell Nuclear Antigen, DNA Polymerase delta Processivity Factor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PC10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
invertebrates, vertebrates
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCNA(5111)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry: 1:20-1:200. Recommended for paraffin embedded tissue sections only. May be used on material fixed in a wide range of fixatives including formalin (buffered and unbuffered), methacarn and Bouin′s reagent. The time of fixation can markedly affect the intensity of PCNA immunoreactivity. Staining is reduced (and may be abolished) if sections are baked onto glass slides. Air-drying overnight on poly-L-lysine coated slides is recommended. 60 minute incubation at 25°C with standard ABC technique is recommended.
Immunoprecipitation
Indirect Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Tonsil or reactive lymph node tissue
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2