Kluczowe dokumenty
MABC1595
Sigma-Aldrich
Anti-RIPK3/RIP3 Antibody, clone 8G7
Synonim(y):
Klon 8G7 anty-RIPK3, Przeciwciało anty-RIPK3, Przeciwciało wykrywające RIPK3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8G7, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 53.32 kDa
observed mol wt ~53 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Receptorowa kinaza serynowo-treoninowa 3 (UniProt: EC:2.7.11.1, RIP-like protein kinase 3, Receptor-interacting protein 3, RIP-3, mRIP3) jest kodowana przez gen Ripk3 (znany również jako Rip3) (Gene ID: 56532) u myszy. RIPK3 jest serynowo-treoninową kinazą białkową, która ulega ekspresji w zarodku i dorosłej śledzionie, wątrobie, jądrach, mózgu i płucach. Jego domena kinazy białkowej jest zlokalizowana w aminokwasach od 22 do 293 w N-końcowej połowie, a także ma C-końcowy motyw interakcji homolitycznej RIP (RHIM; aa 440-461), który pośredniczy w interakcji z motywem RHIM RIPK1 i ułatwia tworzenie nekrosomu. Wykazano, że RIPK3 aktywuje zarówno nekroptozę, jak i apoptozę. Aktywowany RIPK3 tworzy kompleks indukujący nekrozę i pośredniczy w fosforylacji MLKL, promując lokalizację MLKL do błony plazmatycznej i wykonanie zaprogramowanej nekrozy, która charakteryzuje się napływem wapnia i uszkodzeniem błony plazmatycznej. Jego lokalizacja jest głównie cytoplazmatyczna, jednak po infekcji można go również wykryć w jądrze. RIPK3 reguluje również apoptozę, która jest zależna od RIPK1, FADD i CASP8 i jest niezależna od aktywności kinaz MLKL i RIPK3. Fosforyluje RIPK1, a następnie RIPK1 i RIPK3 ulegają wzajemnej auto- i trans-fosforylacji. W niektórych typach komórek RIPK3 ma również ograniczać replikację wirusów poprzez promowanie odpowiedzi niezależnych od śmierci komórki. Klon 8G7 jest hodowany przeciwko rozszerzonej domenie kinazowej (reszty 2-353) mysiego RIPK3 i może wykrywać formy, które mogą nie być wykrywane przez przeciwciała skierowane na C-koniec pełnej długości RIPK3. (Ref.: Samson, AL., et al. (2021). Cell Death Differ. https://doi.org/10.1038/s41418-021-00742-x; Petrie, EJ., et al. (2019). Cell Rep. 28(13); 3309-3319).
Specyficzność
Klon 8G7 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym mysią kinazę serynowo-treoninową 3 oddziałującą z receptorem (RIPK3). Celuje w epitop w rozszerzonej domenie kinazy, która obejmuje większość N-końcowej połowy i część C-końcowej połowy.
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający 352 aminokwasom z rozszerzonej domeny kinazowej mysiej kinazy serynowo-treoninowej oddziałującej z receptorem 3 (RIPK3).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach fibroblastów skóry myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło RIPK3/RIP3 w lizatach fibroblastów skóry myszy.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła RIPK3/RIP3 w aplikacjach Western Blotting (Petrie, E.J., et. al. (2019). Cell Rep. 28(13):3309-3319).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła RIPK3/RIP3 w aplikacjach immunofluorescencyjnych (Samson, A.L., et. al. (2021). Cell Death Differ. doi: 10.1038/s41418-021-00742-x)
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-RIPK3/RIP3, klon 8G7, nr kat. MABC1595, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa RIPK3/RIP3 i jest testowane do stosowania w immunofluorescencji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania przeciwciała mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1