Kluczowe dokumenty
SAB5300151
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AIFM1 antibody produced in mouse
clone 4E7, ascites fluid
Synonim(y):
AIF, AIFM1, COXPD6, MGC111425, PDCD8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E7, monoclonal
masa cząsteczkowa
67 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, monkey, human, rat
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AIF(9131)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
AIFM1 (apoptosis inducing factor mitochondria associated 1) koduje czynnik indukujący apoptozę 1 (AIF). Znajduje się on na ludzkim chromosomie Xq26.1. AIF jest niezależnym od kaspaz efektorem śmierci komórki.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego AIF wyrażony w E.coli.
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko AIF
Działania biochem./fizjol.
AIFM1 (apoptosis inducing factor mitochondria associated 1) posiada aktywność redoks, która pomaga w fosforylacji oksydacyjnej. W mitochondriach AIFM1 pomaga w montażu lub utrzymaniu mitochondrialnych kompleksów oddechowych I i III. Odgrywa istotną rolę w apoptozie. Gen ten jest związany z COXPD6 (połączony niedobór fosforylacji oksydacyjnej, encefalomiopatia, zespół Cowchocka i głuchota sprzężona z chromosomem X z neuropatią).
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy zawierający 0,03% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X-linked hypomyelination with spondylometaphyseal dysplasia (H-SMD) associated with mutations in AIFM1.
Noriko M, et al.
Neurogenetics, 18(4), 185?194-185?194 (2017)
A newly distal hereditary motor neuropathy caused by a rare AIFM1 mutation.
Sancho P, et al.
Neurogenetics, 18(4), 245-250 (2017)
Influenza virus infection induces translocation of apoptosis-inducing factor (AIF) in A549 cells: role of AIF in apoptosis and viral propagation.
Qu X, et al.
Archives of Virology, 162(3), 669-675 (2017)
Spondyloepimetaphyseal dysplasia with neurodegeneration associated with AIFM1 mutation?a novel phenotype of the mitochondrial disease.
Mierzewska H, et al.
Clinical Genetics, 91(1), 30-37 (2017)
Shengqiang Xu et al.
PloS one, 9(7), e100824-e100824 (2014-07-06)
Apoptosis-inducing factor (AIF) plays a crucial role in caspase-independent programmed cell death by triggering chromatin condensation and DNA fragmentation. Therefore, it might be involved in cell homeostasis and tumor development. In this study, we report significant AIF downregulation in the