MABC1176
Anti-Bax Antibody, clone 6A7
from mouse
Synonim(y):
Apoptosis regulator BAX, Bcl-2-like protein 4, Bcl2-L-4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAX(581)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Bax in Immunofluorescence applications (Xin, M., et. al. (2014). Nat Commun. 5:4935).
Immunoprecipitation Analysis:A representative lot detected Bax in Immunoprecipitation applications (Xin, M., et. al. (2014). Nat Commun. 5:4935; Hsu, Y.T., et. al. (1998). J Biol Chem. 273(17):10777-83).
Jakość
Immunoprecipitation Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Bax in THP-1 cell lysates.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1