MABC1111
Anti-Angiogenin Antibody, clone C527
clone C527, from mouse
Synonim(y):
Angiogenin-1, Ribonuclease 5, RNase 5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C527, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
informacje o genach
mouse ... Ang(11727)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA Analysis: A representative lot detected Angiogenin in ELISA applications (Goncalves, K.A., et. al. (2016). Cell. 166(4):894-906).
Apoptosis & Cancer
Jakość
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected recombinant mouse angiogenin.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1