Kluczowe dokumenty
MAB8152-I
Sigma-Aldrich
Anti-West Nile Virus/Kunjin Antibody, NS1 Antibody, clone 3.1112G
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3.1112G, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 381.37 kDa
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgM
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... poly> POLY(912267)
Opis ogólny
Poliproteina genomowa (UniProt: P14335) jest kodowana przez gen POLY (Gene ID: 912267) w wirusie Zachodniego Nilu. Wirus Zachodniego Nilu (WNV) jest przenoszonym przez komary pozytywnym wirusem RNA z rodzaju Flavivirus z rodziny Flaviviridae. Genom WNV koduje trzy domeny strukturalne znane jako C, prM i E oraz siedem białek niestrukturalnych (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B i NS5). Są one tłumaczone jako pojedynczy polipeptyd, który jest następnie rozszczepiany przez proteazy wirusowe i komórkowe. NS1 (aa 792-1143) jest glikoproteiną, która bierze udział w unikaniu odporności, patogenezie i replikacji wirusa. Jest wydzielana z zakażonych komórek i może zmieniać swój stan oligomeryczny między monomerami, dimerami (forma pierwotna) i heksamerami. Po odszczepieniu od poliproteiny jest on kierowany do trzech miejsc docelowych: cyklu replikacji wirusa, błony plazmatycznej i przedziału pozakomórkowego. Wewnątrzkomórkowy NS1 funkcjonuje jako niezbędny kofaktor do replikacji wirusa i lokalizuje się w miejscach replikacji WNV, podczas gdy powierzchnia komórki i wydzielany NS1 działają jako immunomodulatory. NS1 jest wymagany do tworzenia kompleksu replikacyjnego i rekrutacji innych białek niestrukturalnych do struktur błonowych pochodzących z ER. Według doniesień antagonizuje funkcję dopełniacza i hamuje transdukcję sygnału pochodzącego z receptora Toll-podobnego 3. (Ref.: Martín-Acebes MA, et al. (2012). World J Virol. 1(2); 51-70).
Specyficzność
Klon 3.1112G jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko NS1 wirusa Zachodniego Nilu.
Immunogen
Wirus Zachodniego Nilu (WNV; podtyp KUNV) (izolat OR393).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą ELISA z rekombinowanym białkiem NS1 wirusa Zachodniego Nilu.
Analiza ELISA: Różne stężenia tego przeciwciała wykryły rekombinowane białko NS1 wirusa Zachodniego Nilu.
Testowane aplikacje
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła wirusa Zachodniego Nilu/Kunjin, NS1 w zastosowaniach ELISA (Shelite, T.R., et al. (2008). Vector Borne Zoonotic Dis.;8(3):321-9; Ledermann, J.P., et al. (2011). Clin Vaccine Immunol.;18(4):580-7; Thompson, N.N., et al. (2012). Vector Borne Zoonotic Dis.;12(11):969-78).
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała wirusa Zachodniego Nilu/Kunjin z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła wirusa Zachodniego Nilu/Kunjin, NS1 w zastosowaniach Western Blotting (Whiteman, M.C., et al. (2011). Vaccine.;29(52):9702-10).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła wirusa Zachodniego Nilu/Kunjin, NS1 w zastosowaniach immunofluorescencji (Garcia-Tapa, D. et al. (2006). Vet Immunol Immunopathol.;110(3-4):229-44; Giel-Moloney, M., et al. (2019). Sci Rep.;9(1):20005).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-West Nile Virus/Kunjin, NS1, klon 3.1112G, nr kat. MAB8152-I, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko NS1 wirusa Zachodniego Nilu i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, ELISA, immunofluorescencji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgM w PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania przeciwciała mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2