Kluczowe dokumenty
MAB80125
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw ludzkiemu metapneumowirusowi, klon 134
clone 134, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
hMPV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
klon
134, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Ludzki metapneumowirus (hMPV) należy do podrodziny paramyksowirusów pneumovirinae i został po raz pierwszy opisany w 2001 roku z próbek pobranych z układu oddechowego dzieci w Holandii. Jest to pleomorficzny wirus otoczkowy z pojedynczym genomem RNA o nici ujemnej. Opisano dwa główne serotypy, A i B. W kilku badaniach zidentyfikowano hMPV w próbkach na całym świecie i oszacowano, że w wieku 5 lat 70% dzieci wytworzyło przeciwciała przeciwko hMPV.
Specyficzność
Specyficzny dla białka fuzyjnego. Reaktywny ze wszystkimi podtypami; A1, A2, B1, B2.
Zastosowanie
To przeciwciało przeciw ludzkiemu metapneumowirusowi, klon 134, zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, FC, IF do wykrywania ludzkiego metapneumowirusa.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Płyn w 0,02M PB z 0,25M NaCl, pH 7,6. Zawiera 0,1% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 2° do 8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2