MAB80138
Anti-Human Metapneumovirus Antibody, clone 507
clone 507, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
hMPV
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
507, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2