Kluczowe dokumenty
MAB5580
Sigma-Aldrich
Anti-Arrestin Antibody, visual
ascites fluid, Chemicon®
Synonim(y):
S-antigen, rod arrestin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
klon:
monoclonal
application:
IHC
IP
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, human, pig, bovine, goat, sheep
metody:
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
1
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, pig, bovine, goat, sheep
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAG(6295)
Opis ogólny
Visual arrestin is a 48 kDa protein expressed exclusively in retinal photoreceptor cells where it regulates light-dependent signal transduction through G protein-coupled receptor (rhodopsin) activation. Visual arrestin is the major pathogenetic autoantigen in human autoimmume imflammatory eye disease.
Specyficzność
Visual arrestin. The antibody has not been tested for reactivity to arrestin in other tissues.
Immunogen
Porcine visual arrestin.
Zastosowanie
Detect Arrestin using this Anti-Arrestin Antibody, visual validated for use in IH, IP & WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Sensory & PNS
Western blot: 48kDa
Immunohistochemistry
Immunopurification of arrestin
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Ascites fluid. Liquid.
Przechowywanie i stabilność
Maintain -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1