MAB2075Z
Anti-Integrin β6 Antibody, clone R6G9, azide free
clone R6G9, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
MAB2075
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
R6G9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2a
przydatność
not suitable for Western blot
not suitable for activity/function inhibition
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB6(3694)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation: Effective; however because this antibody is an IgG2a, protein G or rabbit anti-mouse IgG is helpful for capture.
Immunohistochemistry/immunocytochemistry: The antibody recognizes alphaVbeta6 by immunohistochemistry and immunocytochemistry (acetone fix), but nuclear background staining limits usefulness in these techniques.
Then antibody is not function blocking and not effective for western blot.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2