Kluczowe dokumenty
MAB5520
Sigma-Aldrich
Anti-CSPG4 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 7.1
Synonim(y):
NG2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-NG2 przeciwko proteoglikanowi siarczanu chondroityny, klon 7.1, ascites fluid, clone 7.1, Chemicon®
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSPG4(1464)
Specyficzność
NG2 (proteoglikan siarczanu chondroityny), ludzki, który jest homologiem cząsteczki NG2 szczura. Przeciwciało reaguje z białkiem powierzchniowym o masie 220-240 kD, którego N-końcowa sekwencja jest identyczna z cząsteczką szczurzego proteoglikanu siarczanu chondroityny NG2.
MAB5520 reaguje tylko z leukocytami nowotworowymi ze specyficznym związkiem z translokacjami chromosomu 11q23 obejmującymi gen MLL. Ma bardzo wysoką swoistość dla translokacji t(4;11) lub t(11;19). Przeciwciało nie wykazuje reaktywności z prawidłowymi komórkami krwiotwórczymi szpiku, leukocytami krwi obwodowej, krwinkami czerwonymi ani płytkami krwi. Linie komórek białaczkowych KG1, KG1a, HRL, Jurkat, K562, Raji, HL-60, U937, Daudi, Nalm6 i CEM są ujemne. Jednakże MAB5520 reaguje z różnymi liniami komórkowymi pochodzenia niehematopoetycznego, w tym z komórkami HeLa.
Immunogen
Linia komórek zrębu ludzkiego szpiku kostnego, transformowana SV40.
Zastosowanie
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, clone 7.1 to przeciwciało przeciwko proteoglikanowi siarczanu chondroityny NG2 do stosowania w FC i WB.
Western blot
Cytometria przepływowa
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benign mesenchymal stromal cells in human sarcomas.
Morozov, A; Downey, RJ; Healey, J; Moreira, AL; Lou, E; Franceschino, A; Dogan, Y; Leung et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null