Kluczowe dokumenty
MAB5408
Sigma-Aldrich
Anti-Histamine Antibody, pain
Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgA
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Histamine
The cross-reactivities were determined using an ELISA test by competition experiments with the following compounds:
Compound Cross-reactivity
Histamine-HD-BSA 1
1-Methyl-Histamine-HD-BSA 1
Histamine-G-BSA 1/>50,000
Histamine-GA-BSA 1/>50,000
Abbreviations:
(HD) Hexamethylene diisocyanate
(G) Glutaraldehyde
(GA) Glutaric anhydride
(BSA) Bovine Serum Albumin
Immunogen
Histamine-Hexamethylene diisocyanate-BSA.
Zastosowanie
ELISA: 1:500-1:2,500
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:2,500
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
This Anti-Histamine Antibody, pain is validated for use in IC, IH for the detection of Histamine.
Postać fizyczna
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid in PBS containing 0.05% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2