MAB3317
Anti-MMP-14 Antibody, hemopexin domain, clone 113-5B7
clone 113-5B7, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
MT1-MMP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
113-5B7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, bovine, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP14(4323)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
MMPs & TIMPs
When tested against recombinant MT1-MMP (lacking the TM domain) expressed in CHO cells the antibody reacts with a band of ~59 kDa.
Immunohistochemistry: Frozen tissue sections; traditional formalin fixation is problematic. Paraffin-embedded tissue sections with PLP fixation required.
Immunoprecipitation
EIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Breast carcinoma tissue
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Manufactured by Daiichi Fine Chemical Co., Ltd
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2