Kluczowe dokumenty
MAB5208
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, AB10
Synonim(y):
Anti-AAA, Anti-ABPP, Anti-APPI, Anty-AD1, Anty-CTFgamma, Anty-CVAP, Anty-PN-II, Anty-PN2, Anty-PreA4, Anty-alfa-sAPP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-amyloidowe, β 1-16, klon AB10, clone AB10, Chemicon®, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AB10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, monkey, bovine
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Specyficzność
Amyloid-beta 1-16.
Immunogen
Amyloid-beta 1-16 sprzężony z KLH
Zastosowanie
Przeciwciało przeciw amyloidowi, β 1-16, klon AB10 wykrywa poziom amyloidu i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IP, WB, IC, IH.
Western blot: 1-5 µg/ml
Immunohistochemia: 5-10 µg/ml
Immunocytochemia: 5-10 µg/mL
ELISA: 0,2-1,0 µg/ml
Immunoprecypitacja
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w buforowanej soli fizjologicznej TRIS zawierającej 1 mg/ml albuminy surowicy bydlęcej i 0,01% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huey-Jen Tsay et al.
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by the deposition of β-amyloid peptide (Aβ). There are currently no drugs that can successfully treat this disease. This study first explored the anti-inflammatory activity of seven components isolated from Antrodia cinnamonmea in BV2 cells
Amanda B Chai et al.
International journal of molecular sciences, 22(1) (2021-01-02)
Defective clearance mechanisms lead to the accumulation of amyloid-beta (Aβ) peptides in the Alzheimer's brain. Though predominantly generated in neurons, little is known about how these hydrophobic, aggregation-prone, and tightly membrane-associated peptides exit into the extracellular space where they deposit
Yung-Cheng Huang et al.
PloS one, 17(1), e0260966-e0260966 (2022-01-25)
Diabetes is a risk factor for Alzheimer's disease (AD), a chronic neurodegenerative disease. We and others have shown prediabetes, including hyperglycemia and obesity induced by high fat and high sucrose diets, is associated with exacerbated amyloid beta (Aβ) accumulation and
Tsai-Teng Tzeng et al.
International journal of molecular sciences, 19(2) (2018-02-22)
Hericium erinaceus was used in traditional Chinese medicine for physiologically beneficial medicines. Recently, it has become a candidate in causing positive brain health-related activities. We previously reported that Hericium erinaceus mycelium ameliorates Alzheimer's disease (AD)-related pathologies. To reveal the role