MAB5206
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, DE2
Synonim(y):
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Amyloid Antibody, β 1-16, clone DE2, culture supernatant, clone DE2, Chemicon®
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DE2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
monkey, bovine, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1