MAB4301C3
Anti-SSEA1 Antibody, clone MC-480, Cy3 conjugate
clone MC-480, from mouse, CY3 conjugate
Synonim(y):
SSEA-1, SSEA1, CD15, Lewis X, 3-FAL
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
CY3 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MC-480, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUT4(2526)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Glycobiology
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Mouse embryonic stem cells (SCR012).
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2