Kluczowe dokumenty
WH0006017M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RLBP1 antibody produced in mouse
clone 1H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CRALBP, Anti-MGC3663, Anti-retinaldehyde binding protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RLBP1(6017)
Immunogen
RLBP1 (AAH04199, 1 a.a. ~ 317 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSEGVGTFRMVPEEEQELRAQLEQLTTKDHGPVFGPCSQLPRHTLQKAKDELNEREETREEAVRELQEMVQAQAASGEELAVAVAERVQEKDSGFFLRFIRARKFNVGRAYELLRGYVNFRLQYPELFDSLSPEAVRCTIEAGYPGVLSSRDKYGRVVMLFNIENWQSQEITFDEILQAYCFILEKLLENEETQINGFCIIENFKGFTMQQAASLRTSDLRKMVDMLQDSFPARFKAIHFIHQPWYFTTTYNVVKPFLKSKLLERVFVHGDDLSGFYQEIDENILPSDFGGTLPKYDGKAVAEQLFGPQAQAENTAF
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular clues to Bothnia-type retinal dystrophy.
He X
Advances in Experimental Medicine and Biology (2012)
Phenotype variations of retinal dystrophies caused by mutations in the RLBP1 gene.
Hipp S
Acta Ophthalmologica (2015)
Early-onset foveal involvement in retinitis punctata albescens with mutations in RLBP1.
Dessalces E
JAMA Ophthalmology (2013)
Bothnia dystrophy is caused by domino-like rearrangements in cellular retinaldehyde-binding protein mutant R234W.
He X
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2009)
Ala Morshedian et al.
Neuron, 102(6), 1172-1183 (2019-05-06)
While rods in the mammalian retina regenerate rhodopsin through a well-characterized pathway in cells of the retinal pigment epithelium (RPE), cone visual pigments are thought to regenerate in part through an additional pathway in Müller cells of the neural retina.