Kluczowe dokumenty
MAB3836
Sigma-Aldrich
Anti-Green Fluorescent Protein Antibody
Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
GFP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
przydatność
not suitable for immunohistochemistry
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Reacts with Green Fluorescent Protein (GFP).
Immunogen
GFP
Zastosowanie
Anti-Green Fluorescent Protein Antibody is an antibody against Green Fluorescent Protein for use in ELISA & WB.
Research Category
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Epitope Tags
Western blot
ELISA
Not recommended for immunohistochemistry (for immunohistochemistry use MAB3580).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid in 0.02M Phosphate buffer containing 0.25M NaCl and 0.1% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at 2-8°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression and characterization of antimicrobial peptides Retrocyclin-101 and Protegrin-1 in chloroplasts to control viral and bacterial infections.
Seung-Bum Lee,Baichuan Li,Shuangxia Jin,Henry Daniell
Plant Biotechnology Journal null