MAB333
Przeciwciało anty-synaptobrevin, klon SP10
ascites fluid, clone SP10, Chemicon®
Synonim(y):
VAMP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, hamster, salamander, pig, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VAMP1(6843)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western blotting przy 1:100-1:10 000.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology