Kluczowe dokumenty
SAB5700731
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HO-1wytwarzane u królika
Synonim(y):
HMOX1, HMOX1D, HO-1, HSP32, bK286B10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
2.39 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMOX1(3162)
Opis ogólny
Oksygenaza hemowa, niezbędny enzym w katabolizmie hemu, rozszczepia hem, tworząc biliwerdynę, która jest następnie przekształcana w bilirubinę przez reduktazę biliwerdyny i tlenek węgla, przypuszczalny neuroprzekaźnik. Aktywność oksygenazy hemowej jest indukowana przez jej substrat hem i przez różne substancje niehemowe. Oksygenaza hemowa występuje jako 2 izozymy, indukowalna oksygenaza hemowa-1 i konstytutywna oksygenaza hemowa-2. HMOX1 i HMOX2 należą do rodziny oksygenaz hemowych.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-288 ludzkiego HO-1 (NP_002124.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)