Kluczowe dokumenty
MAB2610
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Zyxin, klon 14E11.1
clone 14E11.1, from mouse
Synonim(y):
Zyxin2, Zyxin, Zyxin-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
14E11.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Zyx(22793)
Opis ogólny
Zyxin jest cytozolowym, ogniskowym białkiem adhezyjnym należącym do rodziny Ajuba i zawierającym 3 domeny wiążące cynk LIM. Wiąże się z cytoszkieletem aktynowym w pobliżu płytek adhezyjnych, a podczas mitozy z mikrotubulami. Zyxin lokalizuje się na włóknach naprężeniowych, połączeniach komórka-komórka i kolokalizuje z winkuliną, paksyliną i VASP w ogniskowych zrostach, ale nie na końcach lamellipodii. Zyxin bierze udział w regulacji dynamiki aktyny i jest prawdopodobnym składnikiem szlaku transdukcji sygnału pośredniczącego w stymulowanych adhezją zmianach ekspresji genów. Zyxin wykazuje aktywność zarodkowania aktyny, która jest zależna od jej motywów bogatych w prolinę na końcach aminowych i niezależna od kompleksu Arp2/3. Zyxin wydaje się funkcjonować jako adaptor lub białko dokujące do organizowania kompleksów białkowych ważnych dla regulowanej dynamiki cytoszkieletu aktyny.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej Zyxin.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło Zyxin w komórkach NIH/3T3, A431 i HeLa.
To przeciwciało anty-Zyxin, klon 14E11.1 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IC do wykrywania Zyxin.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blot in HUVEC cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Zyxin in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Opis wartości docelowych
~84 kDa. Niespecyficzne pasmo może być obserwowane przy ~36 kDa
Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 61 kDa Zyxin jest fosfoproteiną o pozornej masie cząsteczkowej 82-84 kDa (van der Gaag, E., et al. (2002). Journal of Investigative Dermatology. 118:246-254.). Jako substrat kaspaz, Zyxin może być rozszczepiany jako 30, 37, 48 i 70 kDa (C-B Chan, C-B., et al. (2007). Cell Death and Differentiation. 14:1688-1699.)
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgMκ w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HUVEC
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2