Kluczowe dokumenty
MAB2250Z
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Integryna β1, klon 21C8, bez azydku
clone 21C8, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD29, MAB2250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
21C8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB1(3688)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Reaguje z ludzką podjednostką beta1 integryny. Specyficzność zweryfikowana przez wstępne oczyszczenie immunoprecypitacji beta1, cytometrię przepływową na transfekowanych komórkach wykazujących ludzką integrynę beta1 i reaktywność z oczyszczoną beta1. Rozpoznaje różne elementy w obrębie tego samego klastra epitopów związanego przez MAB2251 (Wilkins i in., 1996).
Immunogen
źródłem jest linia komórek białaczkowych T Jurkat
Zastosowanie
Immunoprecypitacja
Immunohistochemia na zamrożonych skrawkach
Cytometria przepływowa
Stymuluje adhezję komórek do białek macierzy zewnątrzkomórkowej (Wilkins i in., 1996)
Nie wiąże zredukowanej integryny beta1 na Western blot
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-Integryna β1, klon 21C8, bez azydku jest zatwierdzone do stosowania w FC, IP, FUNC, IH do wykrywania Integryny β1.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobilina. Płyn w PBS, bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Rozdzielić przy użyciu sterylnej techniki i przechowywać w temperaturze 2-8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J A Wilkins et al.
The Journal of biological chemistry, 271(6), 3046-3051 (1996-02-09)
The beta1 integrins can be expressed on the surface of cells in a latent form, which is activated by a variety of stimuli. As an approach to examining the transition to an active receptor, a panel of stimulatory antibodies to