MAB2019Z
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone 15F11, Azide Free
clone 15F11, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
MAB2019
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
15F11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAV(3685)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry: MG-63 cells have been harvested, blocked for 20 minutes at 4C in 20% normal human serum then washing in medium containing 10% FBS. 5X10E5 cells per tube were subsequently incubated with primary antibody for 30 min on ice, washed with medium, and incubated with fluorescent-conjugated secondary antibody.
Immunocytochemistry: 15μg/mL dilution for immunostaining of cells adhering to vitronectin-coated coverslips and fixed in 1% paraformaldehyde containing 0.5% Triton X-100 for 20 minutes. Incubation with MAB2019Z antibody for 30 minutes at 22C, followed by detection with a fluorescein-conjugated secondary antibody.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2