MAB1961Z
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone P1F6, azide free
clone P1F6, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
MAB1961
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P1F6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
chicken, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
przydatność
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAV(3685)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inhibition of attachment of carcinoma and melanoma cells to vitronectin
Immunohistochemistry: for use on acetone or paraformaldehyde fixed tissue. (Staining of formalin-fixed tissues REQUIRES boiling tissue sections in 1mM EDTA, pH 8.0, for 10-20 min followed by cooling at RT for 20 min.)
Immunocytochemistry: for use on human carcinomas, normal epithelium and keratinocytes 1:1500 (Acetone Fixed Only)
Immunoprecipitation
FACS
EIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Epithelium, keratinocytes
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2