Kluczowe dokumenty
MAB1984-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Integryna α5β1, klon BMA5
culture supernatant, clone BMA5, from rat
Synonim(y):
Integrin alpha-5, CD49 antigen-like family member E, Fibronectin receptor subunit alpha, Integrin alpha-F, VLA-5, CD49e, Integrin alpha-5 heavy chain, Integrin alpha-5 light chain, Integrin α5β1, Integrin beta-1, Fibronectin receptor subunit be
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BMA5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Itga5(16402)
Opis ogólny
Integryna alfa-5 (UniProt P11688; CD49 antigen-like family member E, CD49e, Fibronectin receptor subunit alpha, Integrin alpha-F, VLA-5) i integryna beta-1 (UniProt P09055; CD29, podjednostka beta receptora fibronektyny, GpIIa, podjednostka beta VLA-4) są kodowane odpowiednio przez gen Itga5 (VLA5, Fnra; identyfikator genu 16402) i Itgb1 (Fnrb; identyfikator genu 16412) u myszy. Rodzina receptorów adhezji komórkowej integryn składa się z co najmniej 16 heterodimerów związanych z błoną, składających się z podjednostki alfa i beta, które łączą się w sposób niekowalencyjny. Struktura i funkcjonalna różnorodność rodziny integryn opiera się na zdolności parowania poszczególnych podjednostek alfa i beta. Kluczem do tych interakcji molekularnych między receptorami integryn a ich odpowiednimi ligandami jest rozpoznawanie sekwencji Arg-Gly-Asp (RGD), o której wiadomo, że jest obecna w składnikach macierzy zewnątrzkomórkowej: fibronektynie, witronektynie, kolagenie, fibrynogenie i czynniku von Willebranda. Zaangażowanie integryn w proliferację naczyń, adhezję i naprawę ran zostało dobrze udokumentowane. Receptor adhezyjny alfaVbeta1 jest również znany jako VLA-5 (bardzo późny antygen-5) i jest głównym receptorem dla fibronektyny. VLA-5 jest zaangażowany w wiele ważnych zdarzeń fizjologicznych, w tym angiogenezę, zapalenie, rozwój grzebienia nerwowego i morfogenezę układu sercowo-naczyniowego.
Immunogen
Komórki SSC-VII.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała kompleks integryny VLA-5 (αVβ1) z komórek mysich, w tym komórek raka jamy ustnej SSC-VII, komórek czerniaka B16F1 i komórek tucznych (CFTL-15 & MC/9, BMMCs) (Fehlner-Gardiner, C.C., et al. (1996). Differentiation. 60(5):317-325).
Wpływa na funkcję: Reprezentatywna partia hamowała ekspresję powierzchniową β2GPI na komórkach RAW264.7 i osłabiała kompleks kardiolipina-β2GPI (aCL/β2GPI) i fosforylację komórkową p38 i FAK za pośrednictwem gelsoliny (Bohgaki, M. i wsp. (2011). J. Cell. Mol. Med. 15(1):141-151).
Wpływa na funkcję: Reprezentatywna partia, w połączeniu z przeciwciałem anty-Integryna β3, znacznie blokowała stymulowaną przez EphA8 adhezję NIH/3T3 do powierzchni fibronektyny (Gu, C. i Park, S. (2001). Mol Cell Biol. 21(14):4579-4597).
Wpływa na funkcję: Reprezentatywna partia, w połączeniu z anty-Integryną α4, klon PS/2 (nr kat. CBL1304), znacznie blokowała stymulowaną PMA adhezję śledzionowych limfocytów T od myszy bez cukrzycy otyłości (NOD) do powierzchni pokrytej fibronektyną (Uniyal, S., et al. (1999). J. Autoimmun. 12(3):167-176).
Wpływa na funkcję: Reprezentatywna partia, podawana razem z anty-Integryną α4, klon PS/2 (nr kat. CBL1304) poprzez wstrzyknięcie dootrzewnowe, znacznie zmniejszyła infiltrację leukocytów wysepek trzustkowych u myszy bez otyłości z cukrzycą (NOD) po indukcji cukrzycy przez wstrzyknięcie cyklofosfamidu (Uniyal, S., et al. (1999). J. Autoimmun. 12(3):167-176).
Wpływa na funkcję: Reprezentatywna partia blokowała adhezję za pośrednictwem integryny αVβ1 mysich komórek tucznych pochodzących ze szpiku kostnego (BMMC) do powierzchni pokrytej fibronektyną po stymulacji PMA (Fehlner-Gardiner, C.C., et al. (1996). Differentiation. 60(5):317-325).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność integryny VLA-5 (αVβ1) na powierzchni mysich makrofagów otrzewnowych i monocytów krwi obwodowej (Kapetanovic, R., et al. (2011). Am. J. Physiol. Cell Physiol. 300(4):C850-859).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność integryny VLA-5 (αVβ1) na powierzchni mysich fibroblastów embrionalnych (Gupta, S.K., and Vlahakis, N.E. (2009). J. Cell Sci. 122(Pt 12):2043-2054).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność integryny VLA-5 (αVβ1) na powierzchni limfocytów T CD4+ lub CD8+ z krwi obwodowej i śledziony myszy bez cukrzycy otyłości (NOD) (Uniyal, S., et al. (1999). J. Autoimmun. 12(3):167-176).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność integryny VLA-5 (αVβ1) na powierzchni mysich komórek tucznych pochodzących ze szpiku kostnego (BMMC) (Fehlner-Gardiner, C.C., et al. (1996). Differentiation. 60(5):317-325).
To przeciwciało przeciwko integrynie α5β1, klon BMA5, zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej, immunoprecypitacji, wpływa na funkcję wykrywania integryny α5β1.
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in NIH/3T3 cells.
Flow Cytometry Analysis: 100 µL of 1:200 dilution from this antibody detected Integrin α5β1 in NIH/3T3 cells.
Opis wartości docelowych
115 kDa obliczone
Powiązanie
Zastępuje: MAB1984
Postać fizyczna
Szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2bκ w supernatancie hodowli tkankowej bez konserwantów.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miyuki Bohgaki et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 15(1), 141-151 (2009-10-21)
Antiphospholipid syndrome (APS) is characterized by thrombosis and the presence of antiphospholipid antibodies (aPL) that directly recognizes plasma β(2)-glycoprotein I (β(2) GPI). Tissue factor (TF), the major initiator of the extrinsic coagulation system, is induced on monocytes by aPL in
Differential utilization of VLA-4 (alpha 4 beta 1) and -5 (alpha 5 beta 1) integrins during the development of mouse bone marrow-derived mast cells.
Fehlner-Gardiner, CC; Uniyal, S; von Ballestrem, CG; Chan, BM
Differentiation null
Leukocytes utilize both alpha4 and alpha5 integrins for intraislet infiltration in non-obese diabetic mice.
Uniyal, S; Boeters, L; Chakrabarti, S; Singh, B; Chan, BM
Journal of Autoimmunity null
Mechanisms of TNF induction by heat-killed Staphylococcus aureus differ upon the origin of mononuclear phagocytes.
Kapetanovic, R; Parlato, M; Fitting, C; Quesniaux, V; Cavaillon, JM; Adib-Conquy, M
American Journal of Physiology. Cell Physiology null
Integrin alpha9beta1 mediates enhanced cell migration through nitric oxide synthase activity regulated by Src tyrosine kinase.
Gupta, SK; Vlahakis, NE
Journal of Cell Science null