Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
MAB16983Z
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Integryna α4, klon P1H4, bez azydku
clone P1H4, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD49d, MAB16983
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P1H4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, primate
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA4(3676)
Specyficzność
Zaangażowanie integryn w proliferację naczyń, adhezję i naprawę ran zostało dobrze udokumentowane. Rodzina receptorów adhezji komórkowej integryn składa się z co najmniej 16 heterodimerów związanych z błoną, składających się z podjednostki alfa i beta, które łączą się w sposób niekowalencyjny. Struktura i funkcjonalna różnorodność rodziny integryn opiera się na zdolności parowania poszczególnych podjednostek alfa i beta Przeciwciało monoklonalne MAB16983Z zostało wyprodukowane przez immunizację ludzkimi limfocytami T. Przeciwciało reaguje z integryną alfa-4 pochodzącą od naczelnych i ludzi.
Zastosowanie
Anti-Integrin α4 Antibody, clone P1H4, azide free to przeciwciało przeciwko integrynie α4 do stosowania w testach ELISA, FC, IC, IH i IP.
Immunohistochemia (preferowane utrwalacze to aceton i alkohole)
Immunocytochemia
Immunoprecypitacja
Analiza FACS
ELISA
Test radioimmunologiczny
Aktywność biologiczna: MAB16983Z hamuje wiązanie CS-1 i VCAM.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 0,01 M PBS pH 7,1, 0,15 M NaCl, niezawierająca konserwantów.
Format: Oczyszczony
Komentarz do analizy
Kontrola
Wysoka ekspresja, błona śluzowa jelit
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
O Jung et al.
Oncogenesis, 5, e202-e202 (2016-03-02)
Multiple myeloma arises when malignant plasma cells invade and form multiple tumors in the bone marrow. High levels of heparanase (HPSE) correlate with poor prognosis in myeloma patients. A likely target of the enzyme is the heparan sulfate (HS) proteoglycan
Arti V Shinde et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 41, 26-35 (2014-11-30)
Prompt deposition of fibronectin-rich extracellular matrix is a critical feature of normal development and the host-response to injury. Fibronectin isoforms that include the EDA and EDB domains are prominent in these fibronectin matrices. We now report using human dermal fibroblast
Neisseria gonorrhoeae-induced transactivation of EGFR enhances gonococcal invasion.
Swanson KV, Griffiss JM, Edwards VL, Stein DC, Song W.
Cellular Microbiology null
N Assa-Munt et al.
Biochemistry, 40(8), 2373-2378 (2001-05-01)
The Arg-Gly-Asp (RGD) sequence serves as the primary integrin recognition site in extracellular matrix proteins, and peptides containing this sequence can mimic the activities of the matrix proteins. Depending on the context of the RGD sequence, an RGD-containing peptide may
Neisseria meningitidis adhesin NadA targets beta1 integrins: functional similarity to Yersinia invasin.
Nagele, V; Heesemann, J; Schielke, S; Jimenez-Soto, LF; Kurzai, O; Ackermann, N
The Journal of Biological Chemistry null