Kluczowe dokumenty
MAB1687
Sigma-Aldrich
Anti-Vimentin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 43BE8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw wimentynie, klon 43BE8, ascites fluid, clone 43BE8, Chemicon®
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
43BE8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, monkey
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VIM(7431)
Specyficzność
Wimentyna (58kD). Reaguje w testach immunocytochemicznych ze wszystkimi komórkami mezenchymalnymi (fibroblastami, komórkami Scwanna, komórkami śródbłonka, komórkami mięśni gładkich itp.)
Zastosowanie
Immunohistochemia: 1:500-1:2,000 na skrawkach zatopionych w parafinie (ABC peroksydaza) utrwalonych alkoholem (np. Carnoy) z 2" trawieniem pronazą. Utrwalanie aldehydem nie jest zalecane.
Immunocytochemia: 1:100-1:200 komórek in vitro (IFA) utrwalonych w lodowato zimnym absolutnym metanolu lub acetonie.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciw wimentynie, klon 43BE8, zostało zatwierdzone do stosowania w IC, IH(P) do wykrywania wimentyny.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Postać fizyczna
Płyn
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spontaneous transformation of adult mesenchymal stem cells from cynomolgus macaques in vitro.
Ren Z, Wang J, Zhu W, Guan Y, Zou C, Chen Z, Zhang YA
Experimental Cell Research null
Anja Torsvik et al.
Experimental cell research, 318(5), 441-443 (2012-01-10)
There is at present a controversy in the literature whether MSCs are susceptible to spontaneous in vitro transformation or not. Several groups have reported spontaneous transformation of MSCs from various species. However, some of these reports were not true transformations
Skin Rejuvenation with Cultured Melanocyte and Fibroblasts in a Medical Tourism Patient.
Atefeh Shahbazi et al.
World journal of plastic surgery, 11(3), 116-121 (2023-01-26)