Kluczowe dokumenty
MAB1683
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Ankyrin, klon Ank016
clone Ank016, Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Ank016, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, rabbit, pig, mouse, bovine, canine
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANK1(286)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Reaguje z wewnątrzkomórkową ankyryną (216 kDa). Ankyryna składa się z pojedynczego peptydu o masie cząsteczkowej 215 kDa, o którym wiadomo, że bierze udział w przyłączaniu szkieletu błonowego zawierającego spektrynę do błon plazmatycznych. Ankyryna należy do rodziny blisko spokrewnionych polipeptydów związanych z błoną plazmatyczną komórek w różnych typach komórek (np. limfocytach, płytkach krwi, fibroblastach i komórkach śródbłonka) i różnych tkankach (np. mózgu, nerkach, mięśniach i wielu tkankach nabłonkowych).
Immunogen
Oczyszczona ankyryna ludzkich komórek erytroidalnych
Zastosowanie
Anti-Ankyrin Antibody, klon Ank016 to przeciwciało przeciwko ankyrynie do stosowania w testach ELISA, FC, IP, WB i IC.
Western blotting w stosunku 1:200; niskoprocentowe żele PAGE są koniecznością; białko jest dość duże; zalecane inhibitory proteinazy lub prawdopodobne fragmenty niższego poziomu; preparaty membranowe i wzmocnienie sygnałów.
ELISA: 1:1000
Immunoprecypitacja: 1:100
Immunocytochemia, przy użyciu 2% utrwalania paraformaldehydem; wyższe utrwalanie (tj. 4% PFA może być problematyczne) 1:100; lekkie utrwalanie 5-10′ RT zwykle; lekka permeabilizacja 0,1% tritonem X-100, ponieważ białko jest wewnątrzkomórkowe.
Cytometria przepływowa: 1:500
Immunohistochemia: 1:100; sugerowane lekkie utrwalanie; zalecane PLP lub łagodna formalina cynkowa.
RIA: 1:5000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina z supernatantu hodowli. Płyn w 10 mM fosforanie sodu, pH 7,5 i 150 mM NaCl z 0,01% NaN3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P A Lang et al.
Cell death and differentiation, 12(5), 415-428 (2005-03-05)
Hyperosmotic shock, energy depletion, or removal of extracellular Cl(-) activates Ca(2+)-permeable cation channels in erythrocyte membranes. Subsequent Ca(2+) entry induces erythrocyte shrinkage and exposure of phosphatidylserine (PS) at the erythrocyte surface. PS-exposing cells are engulfed by macrophages. The present study
Spectrin-based membrane skeleton: a multipotential adaptor between plasma membrane and cytoplasm.
Bennett, V
Physiological Reviews, 70, 1029-1065 (1990)
The lymphoma transmembrane glycoprotein GP85 (CD44) is a novel guanine nucleotide-binding protein which regulates GP85 (CD44)-ankyrin interaction.
Lokeshwar, V B and Bourguignon, L Y
The Journal of Biological Chemistry, 267, 22073-22078 (1992)
Capping and the cytoskeleton.
Bourguignon, L Y and Bourguignon, G J
International Review of Cytology, 87, 195-224 (1984)
L Y Bourguignon et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 151(12), 6634-6644 (1993-12-15)
The purposes of this study are to characterize the binding of hyaluronic acid (HA) to mouse T lymphoma cells, to measure changes in intracellular Ca2+ after HA binding, to elucidate the interaction between the HA receptor, GP85(CD44), and ankyrin in