MAB1681
Anti-Vimentin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LN-6
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw wimentynie, klon LN-6, culture supernatant, clone LN-6, Chemicon®
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LN-6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VIM(7431)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Hiperplastyczne węzły chłonne.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3