MAB1680
Anti-Filamin A Antibody, clone TI10
ascites fluid, clone TI10, Chemicon®
Synonim(y):
Alpha-Filamin, Filamin I, Endothelial Actin-binding Protein, ABP-280, Nonmuscle Filamin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TI10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, bovine
spodziewany brak reakcji z
rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Flna(192176)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation:Suggested lysis buffer is PBS with 0.5% triton X-100 with proteinase inhibitors (note for full length filamin include calpain inhibitors). 5 microliters of antibody for every 300μL of cell lysate (3-5mg/ml total protein is suggested). Incubation is 4 hours RT or overnight 4C; Protein A/G agarose beads or rabbit anti-mouse secondary capture antibody is recommended for best recovery. 4-10% acrylamide gels are recommended for full length filamin or the 80kDa fragement visualization.
Immunofluorescence: 1:50 to 1:200 using standard ABC technique. Suitable for staining of paraffin embedded sections (lower dilutions). High temperature citrate buffer antigen retrieval technique recommended.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Positive control tisse: skin.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1