MAB1501-AF647
Anti-Actin Antibody, clone C4, Alexa Fluor™ 647 conjugate
clone C4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonim(y):
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1, Actin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 647
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chicken (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTA1(58)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
The unconjugated version of this antibody (Cat. No. MAB1501) has been demonstrated to perform in WB, ELISA, ICC, IF, IHC, IH(P).
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Actin in HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2