MAB1501R
Anti-α-Actin-1 (ACTA1) antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, C4
Synonim(y):
actin, alpha 1, skeletal muscle, alpha skeletal muscle actin, MAB1501, MAB1501X, smooth muscle actin, SMA
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Actin Antibody, clone C4, clone C4, Chemicon®, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C4, monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTA1(58)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
10 μg/mL dilution from a previous lot was used (methanol fixed mouse 3T3 cells).
Immunohistochemistry:
10μg/mL dilution from a previous lot was used for paraffin embedded, 4% formaldehyde, 3% glutaraldehyde, sodium cacodylate treated sections {see Luciano, L et al. 2003}.
ELISA:
A previous lot was shown to be strongly reactive with the cytoplasmic actin and shows a significant binding to gizzard, skeletal, arterial and cardiac actins. Also shows a significant binding to both Dictyostelium discoidum and Physarum polycephalum.
Western blot:
1-20 µg/ml. On muscle homogenates subject to SDS-PAGE, reacts relatively uniformly with a 43 kD protein present in skeletal, cardiac, gizzard and aorta tissues. Appears to react with all isoforms of actin found in these preparations and shows a strong reaction with the alpha-actin found in skeletal, cardiac, and arterial muscle (Otey, 1987).
Immunohistochemistry:
10µg/mL for paraffin embedded, 4% formaldehyde, 3% glutaraldehyde, sodium cacodylate treated sections {see Luciano, L et al. 2003}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Jakość
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected actin on 10 μg of HeLa lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1