MAB1120
Anti-Insulin-like Growth Factor-1 Receptor Antibody, α-subunit, clone 24-31
clone 24-31, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
IGF-IR, CD221
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
24-31, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGF1R(3480)
Specyficzność
Weakly reacts with Rabbit.
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation (Use Protein G): 2μg antibody/mg protein lysate.
Immunohistochemistry (Frozen and formalin/paraffin): Use antibody at 2-4ug/mL for 30 min. at room temperature. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 1 mM EDTA, pH 8.0, for 10-20 min. followed by cooling at room temperature for 20 minutes. Please note that EDTA is better than citrate for epitope unmasking.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2