Kluczowe dokumenty
M000025AS
Millipore
Zapasowy pierścień do kasety monitora aerozolowego 25 mm
for use with 25mm Aerosol Monitor Cassette
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NB.24
Materiały
polystyrene
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
rozmiar filtra
25 mm
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with 25mm Aerosol Monitor Cassette
Opis ogólny
Zapasowy pierścień do kasety monitora aerozolowego
Do użytku z 25-milimetrowymi monitorami do analizy aerozoli
25-milimetrowe monitory do analizy aerozoli firmy Millipore to przezroczyste, jednorazowe, plastikowe uchwyty na filtry do użytku z filtrami Millipore typu MF (mieszane estry celulozy). Cienki wspornik celulozowy uszczelnia filtr między sekcjami monitora, aby równomiernie rozprowadzić przepływ próbki na powierzchni filtra.
Do kasety monitora można włożyć zapasowy pierścień, aby zwiększyć liczbę etapów w monitorze aerozolu. Ta zwiększona długość może być pomocna lub potrzebna w przypadku różnych przepisów.
Zastosowanie
Monitory do analizy aerozoli są dostępne z membranami z estrów celulozy 0,45 μm i 0,8 μm. Monitory o dopasowanej masie zawierają dwa filtry o masie dopasowanej z dokładnością do 0,1 mg, eliminując wstępne ważenie filtra testowego w analizie grawimetrycznej. Dodaj zapasowy pierścień do istniejącej kasety, aby zwiększyć liczbę etapów w monitorze
Zasada
Próżnia