Kluczowe dokumenty
LSKMAGN04
Millipore
PureProteome NHS FlexiBind Magnetic Bead System
NHS FlexiBind beads are suitable for Immunoprecipitations, purifying nucleic acids, isolating cells and organelles, performing protein-protein interaction studies and many other applications.
Synonim(y):
NHS FlexiBind Bead System, System kulek magnetycznych
About This Item
Kod UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 2 mL
producent / nazwa handlowa
PureProteome
metody
protein purification: suitable
wielkość cząstki
10 μm
pojemność
>17 μmol/mL, settled beads binding capacity (NHS)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
{TM="PureProteome"] NHS (N-Hydroxysuccinimide) FlexiBind Magnetic Beads provide researchers flexibility in binding the ligand of their choice. The only prerequisite is that the molecule must contain a primary free amine group. NHS FlexiBind beads are being used for the generation of custom affinity beads for binding to target ligands and protein purification.
Zastosowanie
PureProteome NHS FlexiBind Magnetic Bead System has been used in co-immunoprecipitation and affinity purification.
Informacje prawne
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup