LIF1010
Leukemia Inhibitory Factor human
10 µg, human recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
Synonim(y):
Human LIF, Human Leukemia Inhibitory Factor, LIF, hLIF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
Próba
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥1 x 10(E8) U/mg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
10 μg/mL
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
moc wejściowa
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... LIF(3976)
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Manufactured by CHEMICON International, Inc. LIF is protected under US Patent nos. 5,443,825, 5,750,654 and 6,261,548, European Patent no. 0285 448 and related foreign patents and is not available for resale.
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
LABEL LICENSE - USE RESTRICTED TO RESEARCH USE ONLY
Leukemia Inhibitory Factor ("LIF") is protected by US Patents No. 5,443,825 and 5,750,654 and Canada Patent No. 1,341,581 and 1,341,469 owned by AMRAD Corporation Ltd. and licensed exclusively to Millipore for research uses. The use of this product is limited for research uses only and not for any commercial purposes, such as making or developing other research products from this product or use of this product as a component in a research kit. This product is not to be used in humans or for any diagnostic purposes.
The purchaser may refuse to accept the conditions of this label license by returning this product unopened and will receive a full refund of the purchase price paid.
For-profit entities or commercial research entities purchasing this product shall be required to execute a separate commercial license with Millipore within three months of purchase. Researchers may not transfer this product or its derivatives to researchers performing commercial research at other Nonprofit Organizations, or to For-Profit Organizations, without the express written consent of Millipore, and without those entities having an express license from Millipore for the use of the product. Other than as specifically provided herein, a transferee of this product shall have no right to transfer this product, or its derivatives to any other person or entity.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Czynnik hamujący białaczkę (LIF) jest czynnikiem wzrostu komórek macierzystych stosowanym do hodowli in vitro pluripotencjalnych mysich embrionalnych komórek macierzystych (komórek ES).
Zapoznaj się z rodzajami komórek macierzystych, w tym multipotencjalnymi komórkami macierzystymi, pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi i iPSC oraz ich zastosowaniami w podstawowych badaniach nad komórkami macierzystymi, terapii komórkami macierzystymi i modelowaniu chorób.
Protokoły
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.