Kluczowe dokumenty
KZZDG10TT1
Millipore
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Materiały
polyester support
polypropylene housing
Poziom jakości
sterylność
irradiated
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Opticap® XL 10
Właściwości
hydrophilic
Długość
13.2 in.
Szerokość
4.2 in.
powierzchnia filtracyjna
0 m2
Matryca
No Media
dopasowywanie
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Informacje prawne
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany