Kluczowe dokumenty
KWSSA05HH1
Millipore
Milligard® 0.5/0.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
inlet connection diam. 9/16 in., Opticap® XL 5, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
Synonim(y):
Opticap XL5 Milligard 0.5/0.2 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiały
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 5
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
prefiltration: suitable
Długość
21.6 cm (8.5 in.)
Szerokość
4.2 in.
długość nominalna kartridża
5 in. (12.5 cm)
Średnica
14.5 cm (5.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.26 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
9/16 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
21.6 cm (8.5 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤25 mg/capsule
Matryca
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Cechy i korzyści
Format: Double Layer
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Charakterystyka techniczna
Filter Grade: Standard Milligard® Media
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥2 L
Informacje prawne
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3