Kluczowe dokumenty
KPHLS10HH1
Millipore
Durapore® 0.45 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10, cartridge nominal length 13.2 in. (33.5 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone outer O-ring
silicone-coated EPDM rubber lead O-ring
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
sterylność
sterile; irradiated
linia produktu
Opticap® XL 10
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
≤15.0 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4-40 °C (Reverse:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
bioburden reduction: suitable
długość nominalna kartridża
13.2 in. (33.5 cm)
Dł. urządzenia
33.5 cm (13.2 in.)
Rozmiar urządzenia
10 in.
śr. filtra
4.2 in. (10.7 cm)
Powierzchnia filtracyjna filtra
0.62 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
9/16 in.
Szerokość od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
33.5 cm (13.2 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method:
Gamma compatible to 40 kGy. 3 autoclave cycles of 60min at 126°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: ≤ 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 1500 mL
Inne uwagi
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of Opticap® XL Capsules and Opticap® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany