KO-1L-BK
Intermediates For Further Manufacturing Use (FFMU) - Rare Specificities
Anti-K from the clone MS-56, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonim(y):
Anti-K (clone MS-56), FFMU
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
MS-56, monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 1 L
stężenie
5-13 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
izotyp
IgM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For the formulation of Anti-K blood typing reagents or devices.
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Licensed by the US FDA under a shared manufacturing agreement.
Zastosowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1