Kluczowe dokumenty
KGEPG3TTH1
Millipore Express® SHF 0.2µm, Opticap® XLT 30 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC- 5/8 in. HB, Gamma Compatible
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Millipore Express® SHF, Opticap® XLT Capsule, Opticap® XLT 30, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
Materiały
polyester support
polypropylene device (gamma stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone device
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Opticap® XLT 30
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
≤98.2 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Szerokość
7.8 in.
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
Dł. urządzenia
87.1 cm (34.3 in.)
Rozmiar urządzenia
30 in.
śr. filtra
10.7 cm (4.2 in.)
Powierzchnia filtracyjna filtra
1.71 m2
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matryca
Millipore Express® SHF
wielkość porów
0.2 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥4000 mbar (58 psig), air with water
dopasowywanie
(38 mm (1 ½ in.) Sanitary Flange Inlet and 16 mm (5?8 in.) Hose Barb Outlet)
Opis ogólny
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Gamma Compatible to 45 kGy. May be autoclaved for 3 cycles of 60 min at 123 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations