1.00087
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chlorine reagent Cl₂-2 (liquid), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
Poziom jakości
Formularz
liquid
zastosowanie
sufficient for 400 tests
specyficzne anality
chlorine
zakres pomiaru
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
metody
photometry: suitable
gęstość
1.079 g/cm3 at 20 °C
kompatybilność
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
metoda wykrywania
photometric (DPD)
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Protokoły
Przygotowanie standardowego roztworu chloru całkowitego.
Preparation of a standard solution for total chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Powiązane treści
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine