IMGDV002
Immobilon® GO for Simple Immunodetection
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
dot blot: suitable
western blot: suitable
kompatybilność
for use with Immobilon Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with TBS-T with NFDM
for use with commercially available detection reagents
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This quick-start guide provides a detailed protocol for the use of the Immobilon® GO device in hands-free, western blot immunodetection.